ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 4'-Methoxyacetophenone, analytical standard, Supelco®
  52222-100MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, 4'-Methoxyacetophenone, analytical standard, Supelco®
  52222-100MG
 :  Merck
 :  
  • Förp.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    100-06-1
  • Beskrivning:
    4'-Methoxyacetophenone, ≥99,0% (GC)
  • Smältpunkt:
    36...38 °C (lit.)
  • Formel:
    C₉H₁₀O₂
  • Benämning:
    4'-Methoxyacetophenone
  • Flampunkt:
    138 °C
  • Kokpunkt:
    152...154 °C/26 mm Hg (lit.)
  • Form:
    Neat