ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 4'-Hydroxyacetophenone, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, 4'-Hydroxyacetophenone, analytical standard, Supelco®
Katalog # 98837-100MG
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Organic reference standard, 4'-Hydroxyacetophenone, analytical standard, Supelco®
Katalog # 98837-100MG
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    99-93-4
  • Beskrivning:
    4'-Hydroxyacetophenone, ≥98,0% (GC)
  • Smältpunkt:
    107…110 °C; 109...111 °C (lit.)
  • Formel:
    C₈H₈O₂
  • Benämning:
    4'-Hydroxyacetophenone
  • Kokpunkt:
    147...148 °C/3 mm Hg (lit.)
  • Form:
    Neat