ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Picoline, analytical standard, Supelco®
Katalog # 74350-500MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Organic reference standard, 2-Picoline, analytical standard, Supelco®
Katalog # 74350-500MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    500 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    109-06-8
  • Beskrivning:
    2-Picoline, ≥98,5% (GC)
  • Smältpunkt:
    –70 °C (lit.)
  • Formel:
    C₆H₇N
  • Benämning:
    2-Picoline
  • Flampunkt:
    29 °C
  • Kokpunkt:
    128...129 °C (lit.)
  • Form:
    Neat