ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Methylfuran, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, 2-Methylfuran, analytical standard, Supelco®
Katalog # 39587-5ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Organic reference standard, 2-Methylfuran, analytical standard, Supelco®
Katalog # 39587-5ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    5 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    534-22-5
  • Beskrivning:
    2-Methylfuran, ≥99,0% (GC)
  • Seq:
    02
  • Formel:
    C₅H₆O
  • Benämning:
    2-Methylfuran
  • Flampunkt:
    –22 °C
  • Kokpunkt:
    63...66 °C (lit.)
  • Form:
    Neat