ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Methylcyclohexanone, analytical standard, Supelco®
  44479-1ML
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, 2-Methylcyclohexanone, analytical standard, Supelco®
  44479-1ML
 :  Merck
 :  
  • Förp.:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    583-60-8
  • Beskrivning:
    2-Methylcyclohexanone, ≥98,0% (GC)
  • Formel:
    C₇H₁₂O
  • Benämning:
    2-Methylcyclohexanone
  • Kokpunkt:
    162...163 °C (lit.)