ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Methylbutyraldehyde, analytical standard, Supelco®
  61904-100MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, 2-Methylbutyraldehyde, analytical standard, Supelco®
  61904-100MG
 :  Merck
 :  
  • Förp.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    96-17-3
  • Beskrivning:
    2-Methylbutyraldehyde, ≥95,0% (GC)
  • Formel:
    C₅H₁₀O
  • Förvaringstemperatur:
    2...8 °C
  • Benämning:
    2-Methylbutyraldehyde
  • Flampunkt:
    4 °C
  • Kokpunkt:
    90...92 °C (lit.)
  • Form:
    Neat