ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Hexanol, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, 2-Hexanol, analytical standard, Supelco®
Katalog # 41513-1ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Organic reference standard, 2-Hexanol, analytical standard, Supelco®
Katalog # 41513-1ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    626-93-7
  • Beskrivning:
    2-Hexanol, ≥98,0% (GC)
  • Formel:
    C₆H₁₄O
  • Benämning:
    2-Hexanol
  • Kokpunkt:
    136 °C (lit.)