ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers, analytical standard, Supelco®
  43236-100MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, 2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers, analytical standard, Supelco®
  43236-100MG
 :  Merck
 :  
  • Förp.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
     27043-05-6
  • Beskrivning:
    2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers, ≥98,0% (GC)
  • Formel:
    C₈H₁₂N₂
  • Förvaringstemperatur:
    2...8 °C
  • Benämning:
    2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine
  • Flampunkt:
    69 °C
  • Kokpunkt:
    180...181 °C (lit.)
  • Form:
    Neat