Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Organic Standards
Organic reference standard, 1-Dodecanol, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, 1-Dodecanol, analytical standard, Supelco®
:
Merck
Organic reference standard, 1-Dodecanol, analytical standard, Supelco®
:
Merck
CAS-nr:
112-53-8
Smältpunkt:
22...26 °C (lit.)
Formel:
C₁₂H₂₆O
Benämning:
1-Dodecanol
Flampunkt:
121 °C
Kokpunkt:
260...262 °C (lit.)