Orders LinkContactUsLinkComponent
Squeegees, Plastic
Leverantör:   MICRONOVA
Squeegees, Plastic
Leverantör:  MICRONOVA
Certificates
Squeegees, Plastic
Squeegees, Plastic
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These plastic, double foam squeegees are easy to sanitise.
  • Will not rust
  • Extremely durable
  • Synthetic rubber handle with PP frame
  • For use with HACCP compliance programs and colour coding
Integrated blade eliminates seams and crevices, reducing places for bacteria to grow. Frame handle is threaded for use with STA series of plastic handles.
Product Family Options
Produktinformation
  • Färg
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • MICRSQDG-24
    Plastic squeegee with foam blade
    Plastic squeegee with foam blade
    Grön
    610 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 450,00 kr
    1 450,00 kr
    1 * 1 Items
       1 450,00 kr
  • MICRSQRE-24
    Plastic squeegee with foam blade
    Plastic squeegee with foam blade
    Röd
    610 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 450,00 kr
    1 450,00 kr
    1 * 1 Items
       1 450,00 kr
  • MICRSQWH-24
    Plastic squeegee with foam blade
    Plastic squeegee with foam blade
    Vit
    610 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 450,00 kr
    1 450,00 kr
    1 * 1 Items
       1 450,00 kr
  • MICRSQYE-24
    Plastic squeegee with foam blade
    Plastic squeegee with foam blade
    Gul
    610 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 450,00 kr
    1 450,00 kr
    1 * 1 Items
       1 450,00 kr
  • MICRSQWH-24R
    Plastic squeegee with rubber blade
    Plastic squeegee with rubber blade
    Vit
    610 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 450,00 kr
    1 450,00 kr
    1 * 1 Items
       1 450,00 kr