Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Chinese ink
Chinese ink, svart, Q Path® stain for histology
Chinese ink, svart, Q Path® stain for histology
Chinese ink, svart, Q Path® stain for histology
Katalog # 01816200.
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Expandera bilden
Chinese ink, svart, Q Path® stain for histology
Katalog # 01816200.
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Specifikationer
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
40 mL
Seq:
2360
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
:
:
1333-86-4
Produktinformation
Dokumentation