ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Express Biphenyl HPLC and UHPLC Columns
Supelco® Ascentis® Express Biphenyl HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Supelco® Ascentis® Express Biphenyl HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • 64062-U
  • 64064-U
  • 64067-U
  • 64068-U
  • 64065-U
  • 64066-U
  • 584605-U
  • 584606-U
  • 584607-U
  • 584604-U
  • 584599-U
  • 64047-U
  • 64051-U
  • 64043-U
  • 64054-U
  • 64078-U
  • 584592-U
  • 584602-U
  • 584603-U
  • 584590-U
  • 584600-U
  • 584596-U
  • 584591-U
  • 584601-U
  • 584588-U
  • 584594-U
  • 584589-U
  • 584595-U
  • 584586-U
  • 584597-U
  • 584587-U
  • 584593-U
  • 584598-U
  • 584585-U
  • 584608-U
  • 64055-U
  • 64074-U
  • 64056-U
  • 64076-U
  • 64069-U
  • 64071-U
  • 64059-U
  • 64057-U
  • 64058-U
  • Benämning:
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • Kolbelastning:
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 5,5%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 5,5%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 5,5%
  • 6,7%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 6,7%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 6,7%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • Max. tryck:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH område:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
Specifications
Related Information
Guard cartridge holder
Product Information