Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Petroleum Industry Standards
Tetratetracontane, analytical standard, Supelco®
Tetratetracontane, analytical standard, Supelco®
Tetratetracontane, analytical standard, Supelco®
Katalog # 88144-250MG
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
Tetratetracontane, analytical standard, Supelco®
Katalog # 88144-250MG
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
250 mg
Beskrivning:
Tetratetracontane ≥98.0% (GC)