ContactUsLinkComponent
n-Paraffin Mix C5, C6, C7, C8, analytical standard, Supelco®
n-Paraffin Mix C5, C6, C7, C8, analytical standard, Supelco®
Katalog # 47100.
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
n-Paraffin Mix C5, C6, C7, C8, analytical standard, Supelco®
Katalog # 47100.
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    (varied conc.)
  • Förp.:
    1
  • Beskrivning:
    n-Paraffin Mix C5, C6, C7, C8