Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tetraetylammoniumväte ulfat
Tetraetylammoniumväte ulfat ≥99.0% för jonparkromatografi, Supelco®
Tetraetylammoniumväte ulfat ≥99.0% för jonparkromatografi, Supelco®
86626-10G-F
:
Merck
:
Tetraetylammoniumväte ulfat ≥99.0% för jonparkromatografi, Supelco®
86626-10G-F
:
Merck
:
Förp.:
10 g
Seq:
3236
:
:
227.33 g/mol
:
16873-13-5
:
C₈H₂₁NO₄S
:
MFCD00036150