ContactUsLinkComponent
1-Propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99.0% för jonparkromatografi, Supelco®
1-Propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99.0% för jonparkromatografi, Supelco®
Catalog # 81806-10G-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
1-Propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99.0% för jonparkromatografi, Supelco®
Catalog # 81806-10G-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifications
About this item
 :
 :164.16 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
CAS Number:304672-01-3
Formula:CH₃CH₂CH₂SO₃Na·H₂O
MDL Number:MFCD00167033