1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate concentrate for dilution to 0.005 M i vatten av HPLC-kvalitet för jonparkromatografi, Supelco®
Katalog # 52864-6X1AMP-F
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Förp.:6
- Seq:0006
- Pk Info:6× 1 ampoule
Specifications
About this item
:
:206.24 g/mol
CAS Number:207300-91-2
Formula:C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
MDL Number:MFCD00149549