Heptafluorosmörsyra 0.5 M för jonparkromatografi, Supelco®
Katalog # 49540-100ML-F
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:214.04 g/mol
CAS-nummer:375-22-4
Formel:C₄HF₇O₂
MDL-nummer:MFCD00004171