Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulphate ≥99.0%, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Katalog # 44243-10G
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:10 g
- Seq:3236
Specifikationer
Om denna produkt
:
:325.51 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS07
CAS-nummer:103999-25-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁N(CH₃)₃HSO₄
MDL-nummer:MFCD01863032