Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
Herbicides I - WS, Proficiency Testing Material, Supelco®
Herbicides I - WS, Proficiency Testing Material, Supelco®
Herbicides I - WS, Proficiency Testing Material, Supelco®
Katalog # PE1486-2ML
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
Herbicides I - WS, Proficiency Testing Material, Supelco®
Katalog # PE1486-2ML
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
2 mL
Beskrivning:
Herbicides I - WS
Typ:
Proficiency Testing Material