Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
EPA 610-N PAH Kit, analytical standard, Supelco®
EPA 610-N PAH Kit, analytical standard, Supelco®
EPA 610-N PAH Kit, analytical standard, Supelco®
Katalog # 47351.
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
EPA 610-N PAH Kit, analytical standard, Supelco®
Katalog # 47351.
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1
Beskrivning:
EPA 610-N PAH Kit
Typ:
Analytical standard