Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
EPA 525 PAH mix B, certified reference material, Supelco®
EPA 525 PAH mix B, certified reference material, Supelco®
EPA 525 PAH mix B, certified reference material, Supelco®
48249.
:
Merck
:
EPA 525 PAH mix B, certified reference material, Supelco®
48249.
:
Merck
:
Koncentration:
500 mug/mL each component in acetone
Förp.:
1
Beskrivning:
EPA 525 PAH Mix B
Typ:
Certified reference material