ContactUsLinkComponent
X-Gal ≥99%, Ultra Pure Grade
X-Gal ≥99%, Ultra Pure Grade
Katalog # 0428-1G
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
X-Gal ≥99%, Ultra Pure Grade
Katalog # 0428-1G
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Blank (A620; 0.1%, PO4, pH 7.3):
    ≤ 0.01
  • Identification:
    PASS / Fail
  • Purity (Enzymatic):
    ≥ 99.0 %
  • Solubility (2%, DMF):
    PASS / Fail
  • Specific Rotation (0.1%, 50% DMF):
    -64 - -56 degrees
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :408.63 g/mol
Smält Pt:237…239 °C
Förvaringstemperatur:Frys
EINECS:230-640-8
CAS-nummer:7240-90-6
Formel:C₁₄H₁₅BrClNO₆
MDL-nummer:MFCD00005666