Hemacolor® Rapid staining of blood smear lösning I fixative reagent, Sigma-Aldrich®
Katalog # 1.11955.2500
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
- Pk Info:Preparation Capacity 1250 - 5000 slides
Specifikationer
Om denna produkt
:
FN:1230
ADR:3 (6.1),
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
:1