ContactUsLinkComponent
Koldisulfid ≥99.5% för syntes
  APPC161244.1611
 :  
undefined
Koldisulfid ≥99.5% för syntes
  APPC161244.1611
 :  
  • Förp.:
    1.000 mL
  • Seq:
    2865
  • Minimum Assay (GC):
    ≤99.5%
  • Identity (IR):
    Passes Test
  • Water (H₂O):
    ≤0.05%
 :
 :76.14 g/mol
 :46 °C
 :–111 °C
 :1,264 g/cm³
 :200-843-6
 :1131
 :3 (6.1),I
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
 :75-15-0
 :CS₂
 :MFCD00011321