Bredporig beredningsförpackning, J.T. Baker® BAKERBOND®
Katalog # 7248-00
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Partikelstorlek:40 µm
- Förp.:100 g
- Porstorlek:275 Å
- Beskrivning:Oktadecyl (C18), BAKERBOND®
- Seq:01
Specifikationer
Om denna produkt
Förpackning i beredningsklass är avsedd för användning vid lågt tryck med en peristaltipump.