Svavelsyra 1 mol/l (2 N), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60313.1003
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle with RFID tag
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Form:Liquid
- Concentration:0,995 - 1,005 mol/l
- Measurement uncertainty:±0,003 mol/l
- Traceability:NIST SRM
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:98.08 g/mol
Densitet:1,1 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
FN:2796
:GHS05
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589