ContactUsLinkComponent
Natriumkarbonat lösning 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Natriumkarbonat lösning 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Catalog # 1.60310.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Natriumkarbonat lösning 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Catalog # 1.60310.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :105.99 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:497-19-8
Formula:Na₂CO₃
MDL Number:MFCD00003494