ContactUsLinkComponent
Svavelsyra 0.100 N volumetrisk lösning
Svavelsyra 0.100 N volumetrisk lösning
Catalog # HACH20253
Supplier:  Hach
CAS Number:  
undefined
Svavelsyra 0.100 N volumetrisk lösning
Catalog # HACH20253
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :98.08 g/mol
 :GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589