Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes, Dividable
Leverantör:   MULTIROIR
Storage Boxes, Dividable
Leverantör:  MULTIROIR
Certificates
Storage Boxes, Dividable
Storage Boxes, Dividable
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The multiroir dividable plastic storage box allows the storage or organisation of products on shelves or on other supports.
  • Blue: polypropylene material
  • Transparent : SAN material
  • Options: dividers, labels and fall prevention stops
  • Corrugated base
  • Easy handling
  • Strong handles
  • Optional highly visible labels
The dividable boxes are available in two widths 91 and 183 mm. The 300 mm wide boxes can accommodate up to four dividers and the 400 mm wide boxes can accommodate up to six dividers.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Färg
    B×D×H
    Material
    Vikt
    Tillgänglighet
    Price
  • 1,5 L
    Genomskinlig
    300×91×81 mm
    PP
    0,16 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 7 000,00 kr
    7 000,00 kr
    1 * 30 Items
       7 000,00 kr
  • 3 L
    Genomskinlig
    300×183×81 mm
    PP
    0,25 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 15 Items
    1 * 15 Items - 5 300,00 kr
    5 300,00 kr
    1 * 15 Items
       5 300,00 kr