ContactUsLinkComponent
Nuclear Fast Red, Gurr™ för mikroskopisk färgning
Katalog # 342094W
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Nuclear Fast Red, Gurr™ för mikroskopisk färgning
Katalog # 342094W
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glasflaska
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Dye content (spectrophotometrically):
    Min. 90 %
  • Identity (Sodium):
    Passes test
  • Identity (UV/VIS-Spectrum):
    Passes test
  • Absorption max. λ 1 (Dimethyl sulfoxide):
    557 --> 559 nm
  • Absorption max. λ 2 (Dimethyl sulfoxide):
    520 --> 522 nm
  • Spec.Absorptivity (λ1max; 0.02 g/l;DMSO):
    380 --> 422
  • Spec.Absorptivity (λ2max; 0.02 g/l;DMSO):
    383 --> 426
  • TLC-Test:
    Passes test
  • Loss on drying (110°C):
    Max. 5 %
  • Suitability for microscopy:
    Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :357.28 g/mol
 :1
CAS-nummer:6409-77-4
Formel:C₁₄H₈NNaO₇S
MDL-nummer:MFCD00078493