Eosin Y, Gurr™ för mikroskopisk färgning
Katalog # 341975T
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glasflaska
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Dye content (gravimetrically):Min. 85 %
- Identity (UV/VIS-Spectrum):Passes test
- Absorption maximum λmax. (Water):515 --> 518 nm
- Spec.Absorptivity (λm; 0.005 g/l; water):1200 --> 1400
- TLC-Test:Passes test
- Loss on drying (110°C):Max. 8 %
- Suitability for microscopy:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:691.86 g/mol
:1
CAS-nummer:17372-87-1
Formel:C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MDL-nummer:MFCD00005040