ContactUsLinkComponent
Hematoxylin hydrate, Gurr™ för mikroskopisk färgning
Hematoxylin hydrate, Gurr™ för mikroskopisk färgning
Catalog # 340374T
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Hematoxylin hydrate, Gurr™ för mikroskopisk färgning
Catalog # 340374T
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glasflaska
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
Specification Test Results
  • Dye content (spectrophotometrically):
    Min 95 %
  • Identity (UV/VIS-Spectrum):
    passes test
  • Absorption maximum l max (acetonitrile):
    290 - 292 nm
  • Spec. Absorptivity A 1%/1cm:
    155 - 165
  • Haematein (spectrophotometrically):
    Max 0.1 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :302.29 g/mol (anhy)
 :1
CAS Number:517-28-2
 :208-237-3
Formula:C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
MDL Number:MFCD00078111