1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Katalog # 85790.150
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (calculated on dried substance):≥ 99,0 %
- Appearance :White powder
- IR Spectrum :Passes test
- Appearance of solution (10 %):Clear and colourless
- Water :≤ 1,0 %
- Absorbance (210 nm) (0.5 mol/l) :≤ 0,1
- Absorbance (220 nm) (0.5 mol/l) :≤ 0,06
- Absorbance (230 nm) (0.5 mol/l) :≤ 0,04
- Absorbance (260 nm) (0.5 mol/l) :≤ 0,02
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:160.17 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:2386-54-1
Formel:C₄H₉NaO₃S
MDL-nummer:MFCD00007540