Methyl blue microbiology stain (C.I. 42780)
Katalog # 34015.182
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:799.81 g/mol
CAS-nummer:28983-56-4
Formel:C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MDL-nummer:MFCD00058509