Gram's decolourising solution contains acetone and 2-propanol
Katalog # 99502.5000
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:5 L
- Seq:5190
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solution 50/50 (V/V):Clear liquid
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
FN:1993
ADR:3,II
:GHS02
:37348-17-7
MDL-nummer:MFCD00240361