Phytanic acid lösning ≥96% i etanol
Leverantör: Cayman Chemical
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:14721-66-5
:
Formel:C₂₀H₄₀O₂
MDL-nummer:MFCD00133772
:312.53 g/mol
FN:1170
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Förvaringstemperatur:Frys
Specifikationstestresultat
- Purity:≥96%