Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow-through cells
Flow-through cells
Leverantör:   PerkinElmer
Flow-through cells
Leverantör:  PerkinElmer
Certificates
Flow-through cells
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Flow-through cells are used for measuring samples with continuous flow or with sippers where individual samples are aspirated into the cell.
  • Outside dimension: 35×12,5×12,5 mm for Quartz SUPRASIL cell with 1 and 10 mm light path
  • Outside dimension: 45×12,5×52,5 mm for Quartz SUPRASIL cell with 50 mm light path
  • Each pack contains one cell with two clear windows
The cells are compact with two screw connectors, M6×1 and 500 mm length FEP tubing of 1,9 mm O.Ø. and 1,1 mm I.Ø.
Product Family Options
Produktinformation
  • Centre height
    Volym
    Skiktdjup
    Tillgänglighet
    Price
  • PERCB0631151
    Quartz SUPRASIL (FIAS) cell (Ø 1,5 mm aperture)
    Quartz SUPRASIL (FIAS) cell (Ø 1,5 mm aperture)
    15 mm
    18 µl
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14 675,00 kr
    14 675,00 kr
    1 * 1 Items
       14 675,00 kr
  • PERCB0631090
    Quartz SUPRASIL cell (Ø 2 mm aperture)
    Quartz SUPRASIL cell (Ø 2 mm aperture)
    15 mm
    30 µl
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 875,00 kr
    6 875,00 kr
    1 * 1 Items
       6 875,00 kr
  • PERCB0631087
    Quartz SUPRASIL cell (8×2 mm aperture)
    Quartz SUPRASIL cell (8×2 mm aperture)
    15 mm
    160 µl
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13 225,00 kr
    13 225,00 kr
    1 * 1 Items
       13 225,00 kr
  • PERCB0631088
    Quartz SUPRASIL cell (Ø 3 mm aperture)
    Quartz SUPRASIL cell (Ø 3 mm aperture)
    15 mm
    370 µl
    50 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31 075,00 kr
    31 075,00 kr
    1 * 1 Items
       31 075,00 kr
  • PERCB0631084
    Quartz SUPRASIL cell (11×3,5 mm aperture)
    Quartz SUPRASIL cell (11×3,5 mm aperture)
    15 mm
    390 µl
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10 775,00 kr
    10 775,00 kr
    1 * 1 Items
       10 775,00 kr