Propidium iodide 1 mg/ml i vatten
Katalog # 40017.
Leverantör: Biotium
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:10 mL
- Seq:2275
Specifikationer
Om denna produkt
:
:668.4 g/mol
Förvaringstemperatur:Kylskåp
CAS-nummer:25535-16-4
Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL-nummer:MFCD00011921