Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tashiro’s indicator solution
Tashiro’s indicator solution i metanol, Fluka™
Tashiro’s indicator solution i metanol, Fluka™
Tashiro’s indicator solution i metanol, Fluka™
35325-1L
:
Honeywell Chemicals
:
Tashiro’s indicator solution i metanol, Fluka™
35325-1L
:
Honeywell Chemicals
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
1 L
Seq:
5037
Change range:
complying
:
:
18 °C
:
Omgivande
:
1230
:
3,II
:
GHS02
:
GHS08
:
MFCD00148563