ContactUsLinkComponent
Kaliumdikromat 1/6 M K2Cr2O7 (1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Kaliumdikromat 1/6 M K2Cr2O7 (1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Katalog # 34271-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Kaliumdikromat 1/6 M K2Cr2O7 (1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Katalog # 34271-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :294.18 g/mol
Kokande Pt:100 °C (1,013 hPa)
Densitet:1,030 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS08
 :GHS05
 :GHS07
CAS-nummer:7778-50-9
Formel:K₂Cr₂O₇
MDL-nummer:MFCD00011367