ContactUsLinkComponent
Kaliumkromat 1/30 M K2CrO4 (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Katalog # 35157-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Kaliumkromat 1/30 M K2CrO4 (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Katalog # 35157-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :194.19 g/mol
Densitet:1 g/cm³
 :GHS07
 :GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7789-00-6
Formel:K₂CrO₄
MDL-nummer:MFCD00011368