ContactUsLinkComponent
Molecular sieve dehydrate, beads for drying gases, med indikator, Ø 2-5 mm, Fluka™
Molecular sieve dehydrate, beads for drying gases, med indikator, Ø 2-5 mm, Fluka™
Katalog # 28211-1KG
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Molecular sieve dehydrate, beads for drying gases, med indikator, Ø 2-5 mm, Fluka™
Katalog # 28211-1KG
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance (color):
    complying
  • Loss on ignition (900°C):
    Max. 4.0 %
  • Water adsorption capacity:
    Min. 15 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Smält Pt:400 °C
Densitet:2 g/cm³
Förvaringstemperatur:Omgivande
MDL-nummer:MFCD00147630