ContactUsLinkComponent
Magnesiumsulfat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M MgSO4 volumetrisk lösning, Fluka™
Magnesiumsulfat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M MgSO4 volumetrisk lösning, Fluka™
Katalog # 38146-1EA
CAS Number:  
undefined
Magnesiumsulfat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M MgSO4 volumetrisk lösning, Fluka™
Katalog # 38146-1EA
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Ampoule
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    0001
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
 :
 :120.37 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:7487-88-9
Formula:MgSO₄
MDL Number:MFCD00011110