Diatomaceous earth, pulver suitable for most filtrations, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:68855-54-9
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00132803
Smält Pt:450 °C
Densitet:2,4 g/cm³
:60.08 g/mol
EINECS:293-303-4
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance of the substance:complying