Torkduk för renrum, steril, Quiltec® I
Supplier: CONTEC
Certificates
About this item
Två lager av stickad polyestertyg lamineras tillsammans, vilket ger en stilstark servett med mer än dubbla absorberingskapaciteten av de individuelle lagen.
- Sealed-edge wipes offer an extremely high sorptive capacity
- Extremely low in both particles and fibres
- Excellent sorbency with solvents
- Abrasion and chemical resistant
Recommended for Grade A/B or ISO Class 5 cleanroom environments.
Färg: Vit
Specifications
- Catalog No:
- 115-2143
- 115-2449
- CONTLWQS0001
- Modell:
- Quiltec® I
- Quiltec® I
- Basvikt:
- 240 g/m²
- 240 g/m²
- Absorptionsförmåga – yttre:
- 592 ml/m²
- 592 ml/m²
- Absorptionsförmåga – inre:
- 2,53 ml/g
- 2,53 ml/g
- Absorptionsförmåga – hastighet:
- < 1 s
- < 1 s
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
- 0,003 g/m²
- 0,003 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
- 0,010 g/m²
- 0,010 g/m²
- Fibrer (>100 µm):
- 0,11×10³/m²
- 0,11×10³/m²
- Partikelgenerering (>=0.5 µm):
- 2,66 × 10⁶/m²
- 2,66 × 10⁶/m²
- Joner – klorid:
- 0,03 ppm
- 0,03 ppm
- Joner – natrium:
- 0,05 ppm
- 0,05 ppm