ContactUsLinkComponent
Magnesium ≥99%, filings, ren
Magnesium ≥99%, filings, ren
Katalog # APPC141945.0616
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
Magnesium ≥99%, filings, ren
Katalog # APPC141945.0616
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (Complexometric):
    99%
  • Insoluble Matter in HCl:
    Passes Test
  • Al:
    ≤0.05%
  • Cu:
    ≤0.005%
  • Fe:
    ≤0.05%
  • Mn:
    ≤0.1%
  • Ni:
    ≤0.005%
  • PB:
    ≤0.005%
  • Si:
    ≤0.1%
  • Zn:
    ≤0.005%
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :24.3 g/mol
Kokande Pt:1107 °C
Smält Pt:651 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-104-6
FN:1869
ADR:4.1,III
 :GHS02
CAS-nummer:7439-95-4
Formel:Mg
MDL-nummer:MFCD00085308