Magnesium ≥99%, filings, ren
Katalog # APPC141945.0616
Leverantör: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 kg
- Seq:4283
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (Complexometric):99%
- Insoluble Matter in HCl:Passes Test
- Al:≤0.05%
- Cu:≤0.005%
- Fe:≤0.05%
- Mn:≤0.1%
- Ni:≤0.005%
- PB:≤0.005%
- Si:≤0.1%
- Zn:≤0.005%
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:24.3 g/mol
Kokande Pt:1107 °C
Smält Pt:651 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-104-6
FN:1869
ADR:4.1,III
:GHS02
CAS-nummer:7439-95-4
Formel:Mg
MDL-nummer:MFCD00085308