Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
Low level total phosphorus - QC, (CRM), Supelco®
Low level total phosphorus - QC, (CRM), Supelco®
Low level total phosphorus - QC, (CRM), Supelco®
Katalog # RTC000025-2ML
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
Low level total phosphorus - QC, (CRM), Supelco®
Katalog # RTC000025-2ML
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
2 mL
Beskrivning:
Low Level Total Phosphorus - QC