Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
Residual Free Chlorine (RFC), (CRM), Supelco®
Residual Free Chlorine (RFC), (CRM), Supelco®
Residual Free Chlorine (RFC), (CRM), Supelco®
Katalog # QC1450-2ML
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Certifikat
Expandera bilden
Residual Free Chlorine (RFC), (CRM), Supelco®
Katalog # QC1450-2ML
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Certifikat
Specifikationer
Förp.:
2 mL
Beskrivning:
Residual Free Chlorine (RFC)
Typ:
Certified reference material
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation