Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
Nutrients C/V Sample 2, (CRM), Supelco®
Nutrients C/V Sample 2, (CRM), Supelco®
Nutrients C/V Sample 2, (CRM), Supelco®
Katalog # QC1001-2ML
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
Nutrients C/V Sample 2, (CRM), Supelco®
Katalog # QC1001-2ML
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
2 mL
Beskrivning:
Nutrients C/V Sample 2
Typ:
Certified reference material